Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Marca: DWK Life Sciences 60911B-5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
- Tapones con revestimientos de caucho blanco/PTFE o revestimientos de caucho blanco
- Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Teflón y goma | |
28 mm | |
20 ml | |
5,4 dr. | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) | |
USP Tipo I |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
57 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™ > Capacidad: 5 dr; DE x Al: 28 x 57 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido