Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados Kimble™
Código de producto. p-4116971
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
4 ml
5,5 ml
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 144
paquete de 200
paquete de 288
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11852973 4 ml 45 mm 15 mm paquete de 144
11833003 2 ml 28 mm 15 mm paquete de 200
11833023 1,8 mL 35 mm 12 mm paquete de 288
11843003 4 ml 38 mm 17 mm 200 PCS
11853003 5,5 ml 40 mm 19 mm 200 PCS
11872953 20 ml 57 mm 28 mm paquete de 72
11862953 40 ml 95 mm 28 mm paquete de 72
7 options
Código de producto. 11852973
Marca: DWK Life Sciences 60911B1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
  • Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
  • Tapones con revestimientos de caucho blanco/PTFE o revestimientos de caucho blanco
  • Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Teflón y goma
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 1 dr
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 45 mm