Learn More
DWK Life Sciences Frascos de almacenamiento/medios KIMAX™ GL 45
GREENER_CHOICE
Perfecto para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes
202.00€ - 356.00€
Especificaciones
Color Blanca
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio de borosilicato tipo 1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Graduaciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Graduaciones Precio Cantidad y disponibilidad  
11780209
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
14395500
500 ml De 100 a 400 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11700209
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
14395-1000
1000 mL De 100 a 900 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15237546
GREENER_CHOICE
Ver documentos
DWK Life Sciences
34523-08
2000 ml De 400 a 1800 ml
356.00€
paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-03-2026
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Perfecto para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes
  • Vidrio de borosilicato de tipo 1 esterilizable en autoclave
  • Graduaciones en esmalte blanco permanente y zona de rotulación
  • Diámetro interno de aprox. 30 mm Apertura de rosca GL45
  • Tapón de polipropileno azul sin revestimiento esterilizable en autoclave a 140 °C (284 °F) y anillo de vertido de polipropileno transparente, antigoteo y remplazable incluido.
Información de órdenes
El tapón y el anillo también se venden por separado; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
Blanca
30 mm
Vidrio de borosilicato tipo 1
Sí
Sí
Media Bottle
GL 45
1,18 in
Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Azul
Autoclavable
Forma redonda
Polipropileno
Tapón de rosca
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos de almacenamiento/medios KIMAX™ GL 45