Learn More
DWK Life Sciences Frascos de almacenamiento/medios KIMAX™ GL 45
Código de producto. 11700209
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
De 100 a 400 ml
De 100 a 900 ml
De 400 a 1800 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 4
Código de producto. 11700209
Marca: DWK Life Sciences 143951000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Perfecto para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes
Perfecto para mezclar, almacenar o transportar medios de cultivo, productos químicos o disolventes
  • Vidrio de borosilicato de tipo 1 esterilizable en autoclave
  • Graduaciones en esmalte blanco permanente y zona de rotulación
  • Diámetro interno de aprox. 30 mm Apertura de rosca GL45
  • Tapón de polipropileno azul sin revestimiento esterilizable en autoclave a 140 °C (284 °F) y anillo de vertido de polipropileno transparente, antigoteo y remplazable incluido.
Información de órdenes
El tapón y el anillo también se venden por separado; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 33.8 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 mL
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Blanca
Diámetro (imperial) 3,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo
Material Vidrio de borosilicato tipo 1
Color del tapón Azul
Graduaciones De 100 a 900 ml
Closure Included Sí
Graduated Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 225 mm
Tipo de producto Media Bottle
Altura (imperial) 8,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro (métrico) 101 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Autoclavable