Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Class B Cylinders with Single Metric Scale
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
Graduaciones:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Demonstrate emulsion and demulsifying characteristics of oils
- Determine sedimentation values of precipitates
- Receive condensate from distillation procedures
- White scale
- Pour spout
- Hexagonal base ground flat for stability
- 10mL size has an enlarged funnel top for easy filling
- Sizes 25mL and larger have SafeGard™ bumpers
Compliance
Designed from ASTM™ E 1272, Style 1, Class B requirements.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción del artículo | Graduated 3 to 25mL |
Tipo base | Hexagonal |
Calibración | To Contain |
Color de escala | Blanco |
Forma | Round |
Certificaciones/conformidad | ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I |
Class | B |
Altura (imperial) | 5.5 in. |
Altura (métrico) | 140 mm |
Tolerance Metric | ±0,3 ml |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Class B Cylinders with Single Metric Scale >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido