Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo Karmali/medio selectivo Karmali
Aísle e identifique más Campylobacter jejuni y Campylobacter coli de una sola muestra de paciente con este medio sin sangre en formato biplaca.
Marca: Thermo Scientific™ PO5219E
18.74 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Aísle e identifique Campylobacter jejuni y Campylobacter coli de muestras clínicas utilizando medio selectivo Karmali/medio selectivo Karmali Thermo Scientific™, un medio sin sangre en dos lados de la misma placa. Lea más resultados de una sola muestra de paciente y obtenga más detalles de diagnóstico de organismos patógenos. Reduzca los problemas de capacidad de almacenamiento en la incubadora con una biplaca mientras utiliza menos kits de generación de gas para crear una atmósfera microaerófila.
Este medio microbiológico se basa en la formulación descrita por Karmali y se suplementa con vancomicina para inhibir el crecimiento de microorganismos grampositivos. Reconozca el crecimiento de Campylobacter en este medio como colonias de color gris brillante.Las infecciones por Campylobacter se encuentran entre las infecciones bacterianas más comunes y generan enfermedades gastrointestinales y sistémicas. Los Campylobacter jejuni son la causa bacteriana más común de infecciones alimentarias en Estados Unidos. Los Campylobacter son pequeños bacilos helicoidales curvos que no forman esporas, requieren un entorno microaerófilo y no toleran la deshidratación. Campylobacter crecerá a 42 °C mientras que la flora fecal normal se inhibirá.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Negro azabache, opaco | |
Medio selectivo Karmali/medio selectivo Karmali | |
Alemania | |
17 g ± 5 % | |
10/paq. |
De 6 °C a 12 °C | |
Biplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |