Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo de Karmali, sin sangre
Código de producto. 13295349
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
13295349 Monoplaca de 90 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 13295349 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5041A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aísle e identifique Campylobacter jejuni y Campylobacter coli de muestras clínicas con este medio sin sangre.
Aísle e identifique Campylobacter jejuni y Campylobacter coli de muestras clínicas con el agar selectivo de Karmali sin sangre Thermo Scientific™.
De acuerdo con la formulación descrita por Karmali, esta formulación se suplementa con vancomicina para inhibir el crecimiento de microorganismos grampositivos. El crecimiento de Campylobacter se reconoce como colonias de color gris brillante.
Las infecciones por Campylobacter se encuentran entre las infecciones bacterianas más comunes y generan enfermedades gastrointestinales y sistémicas. Los Campylobacter jejuni son la causa bacteriana más común de infecciones alimentarias en Estados Unidos. Los Campylobacter son pequeños bacilos helicoidales curvos que no forman esporas, requieren un entorno microaerófilo y no toleran la deshidratación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Según ISO 10272
Color Negro azabache, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar selectivo de Karmali, sin sangre
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.