Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para calicreína 6 humana
Kit de ELISA tipo sándwich
708.00€ - 2860.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q92876 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,614-150 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,6 ng |
Intervalo de calibración | De 0,6 ng/ml a 150 ng/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15475053
|
Invitrogen™
EHKLK6 |
96 pruebas |
708.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17135499
|
Invitrogen™
EHKLK6X5 |
5 × 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ensayo ELISA para la calicreína 6 humana (Hu KLK6) cuantifica la KLK6 humana en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el KLK6 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para KLK6 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las calicreínas son un subgrupo de proteasas de serina con diversas funciones fisiológicas. La calicreína 6, o KLK6, muestra actividad contra la proteína precursora amiloidea, la proteína básica de la mielina, la gelatina, la caseína y las proteínas de la matriz extracelular, como la fibronectina, la laminina, la vitronectina y el colágeno. Degrada la alfa-sinucleína y previene su polimerización, lo que indica que puede estar implicada en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson y otras sinucleinopatías. La KLK6 puede estar implicada en la regulación del crecimiento de axones después de una lesión de la médula espinal. También se ha demostrado que la KLK6 favorece la proliferación, la migración y la invasión celular, y se ve incrementada en varios tipos de cánceres, incluyendo los cánceres de colon y de ovario.
Especificaciones
Q92876 | |
0,6 ng | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Bssp,Klk7,PRSS18,PRSS9,SP59,hK6 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Neurobiología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
0,614-150 ng/ml | |
De 0,6 ng/ml a 150 ng/ml | |
Biotina | |
GCPR | |
Este par de anticuerpos ELISA detecta KLK6 humano. Otras especies no determinadas. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
5653 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Bssp, Klk7, PRSS18, PRSS9, SP59, hK6 | |
1 h 20 min |