missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para calicreína 6 humana

Código de producto. 17135499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17135499 5 × 96 pruebas cada uno
15475053 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17135499

Marca: Invitrogen™ EHKLK6X5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para la calicreína 6 humana (Hu KLK6) cuantifica la KLK6 humana en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el KLK6 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para KLK6 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Las calicreínas son un subgrupo de proteasas de serina con diversas funciones fisiológicas. La calicreína 6, o KLK6, muestra actividad contra la proteína precursora amiloidea, la proteína básica de la mielina, la gelatina, la caseína y las proteínas de la matriz extracelular, como la fibronectina, la laminina, la vitronectina y el colágeno. Degrada la alfa-sinucleína y previene su polimerización, lo que indica que puede estar implicada en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson y otras sinucleinopatías. La KLK6 puede estar implicada en la regulación del crecimiento de axones después de una lesión de la médula espinal. También se ha demostrado que la KLK6 favorece la proliferación, la migración y la invasión celular, y se ve incrementada en varios tipos de cánceres, incluyendo los cánceres de colon y de ovario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q92876
Intervalo del ensayo De 0,614 ng/ml a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,6 ng/ml
Intervalo de calibración De 0,6 ng/ml a 150 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta KLK6 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5653
Símbolo de gen Bssp,Klk7,PRSS18,PRSS9,SP59,hK6
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Anticuerpo de detección biotinilado, Tampón de lavado, Solución de parada, SAV-HRP, Cromógeno, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Bssp, Klk7, PRSS18, PRSS9, SP59, hK6
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.