Learn More
Fisherbrand™ Circuladores de inmersión con calentamiento Isotemp™: Modelo 4100B
Forma cómoda y sencilla de convertir baños abiertos en baños de temperatura constante.
1030.00€
Especificaciones
Tipo de bomba | Fuerza |
---|---|
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C |
Tipo | Circulador de inmersión Isotemp™ |
Modelo | 4100B |
Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
Código de producto | Marca | Tensión | Frecuencia | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Frecuencia | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11346671
|
Fisherbrand™
211190100 |
230 V | 50 Hz | Circulador de inmersión Isotemp™ |
1030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Precision, features and performance enables optimization of configurations to meet various application needs.
Each unit features:
- Two pump speeds: 50% and 100%
- Adjustable PID control
- Large, easy-to-read, five-line LCD display
- Three languages: English, German, French
- Over temperature/low level cutouts with audible and visual alarms
- High quality industrial motor for excellent pump performance and long life
4100 Controller
for routine temperature control
- Ambient to +100°C
- 1 kW heater
- Powerful force pump
- Five programmable set points: +20°C, +37°C, +50°C, +70°C and +100°C
- Temperature display in °C, °F or °K with resolution of 0.1 or 0.01
- Model 4100B comes with a bridge
- Compatible fluids: DI water up to 3 mOhm; 50/50 EG/Water; 50/50 PG/Water
Especificaciones
Fuerza | |
Circulador de inmersión Isotemp™ | |
±0,1 °C |
Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C | |
4100B | |
32 cm |