Learn More
Fisherbrand™ Circuladores de inmersión con calentamiento Isotemp™: Modelo 4100B
Código de producto. 11346671 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Tipo:
Circulador de inmersión Isotemp™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Frecuencia Tipo Tamaño de la unidad
11346671 230 V 50 Hz Circulador de inmersión Isotemp™ cada uno
1 options
Código de producto. 11346671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1035.00€ / paquete de 1
    Ahorro 85.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Forma cómoda y sencilla de convertir baños abiertos en baños de temperatura constante.
Su precisión, características y rendimiento permiten la optimización de configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de aplicaciones.
Cada unidad incluye:
  • Dos velocidades de la bomba: 50 % y 100 %
  • Control de PID ajustable
  • Gran pantalla LCD de cinco líneas y fácil lectura
  • Tres idiomas: Inglés, alemán, francés
  • Desconexiones de exceso de temperatura/nivel bajo con alarmas sonoras y visuales
  • Motor industrial de alta calidad para un excelente rendimiento de bombeo y una larga vida útil
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 200 °C
4100 Controlador
para controlar la temperatura
  • Temperatura ambiente hasta + 100 °C
  • Calentador de 1 KW
  • Potente bomba impelente
  • Cinco puntos de ajuste programables: + 20 °C, + 37 °C, + 50 °C, + 70 °C y + 100 °C
  • Muestra la temperatura en °C, °F o °K con una resolución de 0,1 o 0,01
  • Disponible con una abrazadera o un puente
  • Líquidos compatibles: Agua desionizada hasta 3 mOhm; 50/50 EG/agua; 50/50 PG/agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +10 °C a 100 °C
Tipo Circulador de inmersión Isotemp™
Modelo 4100B
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Altura (métrico) 32 cm
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz