Learn More
Julabo™ Adaptador de distribución doble aislado
Marca:  Julabo™ 8890134
667.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15244303
  • 687.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Añadir a la cesta
Especificaciones
Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO A30, PRESTO A40, PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80
Adaptador de distribución doble
De 1 M38 x 1,5 hembra a 2 M38 x 1,5 macho
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Julabo™ Adaptador de distribución doble aislado > Tipo de conexión: 1 hembra de M38 x 1,5 a 2 macho de M38 x 1,5