Learn More
Julabo™ Adaptador de distribución doble aislado
Click to view available options
Tipo de conexión:
De 1 M24 x 1,5 hembra a 2 M24 x 1,5 macho
De 1 M30 x 1,5 hembra a 2 M30 x 1,5 macho
De 1 M38 x 1,5 hembra a 2 M38 x 1,5 macho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO A30, PRESTO A40, PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80 |
| Tipo | Adaptador de distribución doble |
| Tipo de conexión | De 1 M24 x 1,5 hembra a 2 M24 x 1,5 macho |