Learn More
Solución estándar de hierro, para AAS, 1 mg/ml de Fe en 2 a 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
22.30€ - 86.45€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron standard solution |
---|---|
Nombre de nota | 1 mg/ml Fe in 2% HNO3 |
Envase | Frasco de plástico |
CAS | 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
Densidad | 7.86 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10103740
|
Thermo Scientific Acros
196051000 |
100 mL |
22.30€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10266680
|
Thermo Scientific Acros
196055000 |
500 mL |
86.45€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómicaEspecificaciones
Iron standard solution | |
Frasco de plástico | |
7.86 | |
Fe | |
MFCD00010999 | |
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N | |
hierro | |
23925 | |
55.85 |
1 mg/ml Fe in 2% HNO3 | |
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Líquido | |
997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C) | |
Incolora | |
[Fe] | |
55.85 | |
CHEBI:82664 | |
AAS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede ser corrosivo para los metales.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep only in original container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Iron standard solution
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.