Learn More
Solución estándar de hierro, para AAS, 1 mg/ml de Fe en 2 a 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10103740 100 mL 100 ML
10266680 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    21.80€ / 100 ml
    Ahorro 1.60€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Iron standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 7.86
Forma física Líquido
Fórmula molecular Fe
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00010999
Color Incolora
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:82664
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.85
Grado AAS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron standard solution
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.