Learn More
Iridio, solución estándar de AAS, Specpure™, Ir 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
121.61€ - 399.99€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11319169
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088072.AE |
100 mL |
121.61€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088072.AP |
500 mL |
399.99€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
MFCD00011062 |
Especificaciones
Iridium, AAS standard solution | |
Líquido | |
UN1789 | |
Specpure™ |
Ir 1000μg/mL | |
MFCD00011062 | |
IrCl3 in 20% HCl |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H335
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vías respiratorias.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ÁCIDO CLORHÍDRICO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes