Learn More
Iridio, solución estándar de AAS, Specpure™, Ir 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386349
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11386349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088072.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011062
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium, AAS standard solution
Nombre de nota Ir 1000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración IrCl3 in 20% HCl
Número UN UN1789
Cantidad 500 mL
Grado Specpure™