Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de prueba para UN30
Documento IQ/OQ con encuesta de distribución de temperatura para un valor de temperatura que se puede seleccionar de forma libre.
Marca: Memmert™ UN30D00125
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye una encuesta de distribución de temperatura con 9 puntos de medición de temperatura (tamaño 30) y 27 puntos de medición (tamaños 55 a 1060) según DIN 12880:2007-05 (otros valores de temperatura a demanda)
- Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Estufa UN30 | |
Documento IQ/OQ | |
Datos de prueba |
Título del producto
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de prueba para UN30 > Para su uso con: UN30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido