Learn More
Patrón de fosfato-P para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
72.80€ - 142.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphate-Phosphorus Standard |
---|---|
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Técnica | Ion Chromatography |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo de solución | Standard Solution |
Tipo | Certified Reference Material |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15648235
|
SPEX Certiprep
AS-PO4P9-2Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
72.80€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15638235
|
SPEX Certiprep
AS-PO4P9-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
142.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
PO&subscript_4;-P | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Phosphate-Phosphorus Standard | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O |
With Certificate of Analysis | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
7732-18-5 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
10002 g/ml |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Product intended for laboratory use only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Patrón de fosfato-P para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™