Learn More
Patrón de fosfato-P para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15638235 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15638235 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
15648235 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
2 options
Código de producto. 15638235
Marca: SPEX Certiprep ASPO4P92X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
PO&subscript_4;-P1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphate-Phosphorus Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
CAS 7732-18-5
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10002 g/ml
Mostrar más Mostrar menos
Product intended for laboratory use only