Learn More
A&D Weighing Balanza serie Ion BM
GREENER_CHOICE
Microbalanza A&D serie BM Ion que proporciona una medición precisa para un pesaje preciso con legibilidad de microgramos.
Marca:  A&D Weighing BM-300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16660982
  • 5490.00€ / cada uno
Descripción
  • Eliminación fácil y sin ventilador de la electricidad estática mediante un ionizador incorporado
  • Cortavientos antiestático
  • Viene equipada con el cortavientos de sobremesa AD-1676 (medio) como estándar (BM-5/5D)
  • Cámara de pesaje de gran tamaño para mejorar la facilidad de uso
  • Sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica integrados
  • Puertas corredizas bloqueables que permiten un funcionamiento eficiente con ambas manos
  • Calibración motorizada con una masa interna:
  • Se activa automáticamente en función de la variación de temperatura
  • Activado por el operador
  • Pantalla LCD con retroiluminación blanca y claramente visible
  • Memoria: Hasta 200 conjuntos de datos
  • AD-1688 como accesorio estándar: memoria USB para registrar datos de pesaje, así como parámetros ambientales en archivos legibles de MS Excel
  • 12 unidades de pesaje: g, mg, oz, ozt, ct, MoM, dwt, GN, tael, tola, pcs (recuento), %
  • Bandejas/soportes especiales para BM-5/5D/20/22: Platos pequeños para muestrear cantidades diminutas, soportes para filtros PM, soportes para tubos de microcentrífuga
  • Kit opcional de análisis de precisión de las pipetas
  • Interfaces: RS-232C (estándar), USB rápido (estándar), Ethernet (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO
320 g
0,1 mg
BM-300
3,5 segundos
259 mm
RS-232 C y USB rápido
LCD con retroiluminación inversa
± 0,3 mg
0,2 mg
Microbalanzas analíticas
326 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
A&D Weighing Balanza serie Ion BM > 320 g x 0,1 mg