Learn More
A&D Weighing Balanza serie Ion BM
Descripción
- Eliminación fácil y sin ventilador de la electricidad estática mediante un ionizador incorporado
- Cortavientos antiestático
- Viene equipada con el cortavientos de sobremesa AD-1676 (medio) como estándar (BM-5/5D)
- Cámara de pesaje de gran tamaño para mejorar la facilidad de uso
- Sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica integrados
- Puertas corredizas bloqueables que permiten un funcionamiento eficiente con ambas manos
- Calibración motorizada con una masa interna:
- Se activa automáticamente en función de la variación de temperatura
- Activado por el operador
- Pantalla LCD con retroiluminación blanca y claramente visible
- Memoria: Hasta 200 conjuntos de datos
- AD-1688 como accesorio estándar: memoria USB para registrar datos de pesaje, así como parámetros ambientales en archivos legibles de MS Excel
- 12 unidades de pesaje: g, mg, oz, ozt, ct, MoM, dwt, GN, tael, tola, pcs (recuento), %
- Bandejas/soportes especiales para BM-5/5D/20/22: Platos pequeños para muestrear cantidades diminutas, soportes para filtros PM, soportes para tubos de microcentrífuga
- Kit opcional de análisis de precisión de las pipetas
- Interfaces: RS-232C (estándar), USB rápido (estándar), Ethernet (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Tipo de conexión | RS-232 C y USB rápido |
| Capacidad | 2,1 g/5,2 g |
| Tipo de pantalla | LCD con retroiluminación inversa |
| Legibilidad | 0,01 mg |
| Linealidad | ± 0,10 mg |
| Modelo | BM-252 |
| Repetibilidad | 0,03 mg (para 100 g) |
| Tiempo de estabilización | 8 segundos |
| Tipo | Microbalanzas analíticas |
| Mostrar más |