Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N)
48.38€ - 303.60€
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
Fórmula molecular IK
Número MDL MFCD00011355
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15695200
Ver documentos
Honeywell-Fluka
38061-1EA
1 Pc.
48.38€
cada uno
15605210
Ver documentos
Honeywell Fluka
38061-6X1EA
6 x 1 Ea.
303.60€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
MFCD00011355
[K+].[I-]
IK
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Especificaciones
Iodide Iodate concentrate
IK
NONH for all modes of transport
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
yoduro de potasio
Ampolla
7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
MFCD00011355
3587194
[K+].[I-]
166.00
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P305 + P351 + P338
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™