Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15695200 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15695200
Marca: Honeywell-Fluka 380611EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
Fórmula molecular IK
Número MDL MFCD00011355
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide Iodate concentrate
Cantidad 1 Pc.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC yoduro de potasio
Peso molecular (g/mol) 166.00
Envase Ampolla