missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido yódico, ≥99,5 % (RT), Honeywell™

33.17€ - 80.09€

Identificadores de productos químicos

CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC Yodato de litio (1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15685870
Ver documentos
Honeywell-Fluka
58060-25G
25 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15675870
Ver documentos
Honeywell-Fluka
58060-100G
100 g Glass bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

P220-P280-P305 + P351 + P338-P310

missing translation for 'dotInformation' : 8(5.1) / PGII

missing translation for 'rtecsNumber' : 231-962-1

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Ácido yódico, ≥99,5 % (RT), Honeywell™

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado