missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido yódico, ≥99,5 % (RT), Honeywell™

Código de producto. 15675870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15675870

Marca: Honeywell-Fluka 58060100G

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC ácido yódico
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Iodic acid
Envase Glass bottle
Cantidad 100 g
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (RT)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado