Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Cyan/Yellow Loading Buffer
Soluciones 6X que se utilizan para facilitar la carga y el seguimiento de muestras de ADN en geles de agarosa.
Marca: Invitrogen™ 10482035
34.83 EUR hasta el 2025-06-27
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
Los tampones de carga contienen dos colorantes de seguimiento, uno que se ejecuta detrás de la muestra y otro que se ejecuta delante de la muestra. Los colorantes de seguimiento sirven como marcadores visuales de migración durante la electroforesis e indican cuándo se ha alcanzado la resolución máxima de los fragmentos de ADN. Además, la visualización de las bandas de ADN no se verá oculta por los colorantes de seguimiento porque se ejecutan fuera de los límites de la mayoría de las muestras de ADN.
- El tampón de carga TrackIt Cyan/Orange se recomienda para los fragmentos de ADN entre 50 bp y 10 Kb
- El tampón de carga TrackIt Cyan/Yellow se recomienda para los fragmentos de ADN entre 10 bp y 1 Kb
Especificaciones
• 3 x 0,5 ml 6X trackIT Cian/Yellow Loading Buffer almacenar a temperatura ambiente o a 4 C durante un máximo de 6 meses. Para períodos más largos, almacenar a - 20 °C. |
|
6X | |
Tartrazina, xileno cianol, xileno cianol FF (XCFF) | |
0,5 ml | |
TrackIT™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Tampones de carga de muestras | |
Agarosa | |
Tampón de carga | |
Geles de agarosa | |
3 x 0.5 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2809212 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 10482035 |
2862707 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 10482035 |
2898160 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 10482035 |
3048317 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | 10482035 |
2955859 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | 10482035 |