Learn More
Invitrogen™ Búfer de carga de cian/naranja TrackIT™
Descripción
Includes
El tampón de carga TrackIt™ Cyan/Orange está compuesto por glicerol al 30 % (v/v), 60 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 60 mm de EDTA, XCFF al 0,36 % (w/v), y Orange G al 2,4 % (w/v). El tampón de carga TrackIt™ Cyan/Yellow está compuesto por glicerol al 30 % (v/v), 60 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 60mm de EDTA, XCFF al 0,36 % (w/v) y tartrazina al 3,6 % (w/v)
Los tampones de carga TrackIt™ contienen dos colorantes de seguimiento, uno que se ejecuta detrás de la muestra y otro que se ejecuta delante de la muestra. Los colorantes de seguimiento sirven como marcadores visuales para seguir la migración durante la electroforesis e indican cuándo se ha alcanzado la resolución máxima de los fragmentos de ADN. Además, la visualización de las bandas de ADN no se verá oculta por los colorantes de seguimiento porque se ejecutan fuera de los límites de la mayoría de las muestras de ADN.
- El tampón de carga TrackIt Cyan/Orange se recomienda para los fragmentos de ADN entre 50 bp y 10 Kb
- El tampón de carga TrackIt Cyan/Yellow se recomienda para los fragmentos de ADN entre 10 bp y 1 Kb
- Compatible con geles de agarosa y de E-Gel™
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 3 x 0,5 ml 6X trackIT Cian/Orange Loading Buffer almacenar a temperatura ambiente o a 4 C durante un máximo de 6meses. Para períodos más largos, almacenar a - 20 °C. |
| Tampón | Tampones de carga de muestras |
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Etiqueta o tinte | Naranja G, xileno cianol, xileno cianol FF (XCFF) |
| Volumen de carga de muestras | 0,5 ml |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 3 x 0,5 mL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
| Línea de productos | TrackIT |
| Mostrar más |