Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli
Diseñado para clonar productos de PCR directamente a partir de una reacción de PCR en solo 5 minutos
918.00€ - 1422.00€
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura | TOP10 |
---|---|
Método de clonación | TOPO™-TA |
Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
Formato | Kit |
Línea de productos | One Shot™ |
Includes: Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10788424
|
Invitrogen™
K466001 |
25 reacciones |
918.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10656723
|
Invitrogen™
K466040 |
50 reacciones |
1422.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Utiliza un vector pCR™-TOPO con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y la generación de recombinantes.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Selección de promotores de T7 (pCR2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
TOP10 | |
Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
|
One Shot™ | |
T7, SP6 |
TOPO™-TA | |
Kit | |
Kit de clonación | |
Vectores TOPO-TA Cloning |