Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with pCR™II-TOPO™ Vector and One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli
Descripción
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid.
Utiliza un vector pCR™-TOPO con topoisomerasa I unida covalentemente para la clonación rápida y la generación de recombinantes.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Selección de promotores de T7 (pCR2.1-TOPO) o T7 y SP6 (pCRII-TOPO) para transcripción y secuenciación in vitro de ARN. Cada vector también contiene sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación.
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | TOP10 |
| Método de clonación | TOPO™-TA |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación |
| Promotor | T7, SP6 |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Vector | Vectores TOPO-TA Cloning |