Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10F'
Descripción
Las E. coli One Shot TOP10F químicamente competentes son idénticas a las células TOP10, con la adición de un episoma F'. Las células competentes TOP10 se suministran con una eficacia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN superenrollado.
Uso de E. coli químicamente competentes One Shot TOP10F'
El episoma de F' contiene el gen de resistencia a la tetraciclina y permite aislar al ADN de una sola cadena de vectores que tengan un origen de replicación de f1. Además, el episoma F' contiene el represor lacIq para la expresión inducible de los promotores trc, tac y lac con IPTG. Las células TOP10F requieren inducción IPTG para el cribaje de color azul/blanco. Alta eficiencia (> 109 cfuμg).
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Célula competente |
Contiene el episoma F' | Contiene el episoma F' |
Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
Clonación de ADN metilado | Sí |
Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) |
Contenido y almacenamiento | Contiene: • E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10F′: 21 viales, 50 µl cada uno • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl • Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml Almacenar las células competentes a - 80 °C. Almacene el producto pUC19 DNA a - 20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente. |
Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptamycin, Tetracycline) |
Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
Tramado azul/blanco | Sí |
Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
Mostrar más |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorrar ahora