Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de moldes monocatenarios en presencia de dNTP y un cebador.
Marca: Invitrogen™ 18038240
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
- Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
- Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
- Aplicaciones: Amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
- Fuente: La enzima nativa se purifica de Thermus aquaticus YT1.
- Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
ChIP-on-Chip, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RNAi, investigación de ARN no codificante epigenética, PCR de rutina
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Contiene: • 1000 µl de ADN polimerasa Taq (5 U/µl) • 20 ml de tampón de PCR 10X (sin magnesio) • 10 ml de cloruro de magnesio (50 mM) Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. Estable durante 6 meses si se almacena adecuadamente. |
|
Sonda de cebado | |
Enzima independiente | |
No | |
PCR. | |
Componentes separados | |
5 kb o menos | |
5' - 3' | |
5000 unidades |
5 U/µl | |
1 X | |
Bajo | |
3'-A | |
ADN polimerasa Taq | |
Estándar | |
ADN | |
ADN polimerasa | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.