Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
Código de producto. p-4919380
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 unidades
3 x 500 unidades
5000 unidades
500 unidades
Tamaño de la unidad:
500 unidades
cada uno
paquete de 3
10388482 100 unidades cada uno
10174512 500 unidades 500 unidades
11538906 3 x 500 unidades paquete de 3
10093102 5000 unidades cada uno
4 options
Código de producto. 10388482
Marca: Invitrogen™ 18038018
Includes
Contains: 20μL Taq DNA Polymerase (5U/μL); 1.25mL 10X PCR buffer (without magnesium); 1mL Magnesium Chloride (50mM)
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de moldes monocatenarios en presencia de dNTP y un cebador.
Taq DNA Polymerase, native, is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. This native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1 and consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5' to 3' DNA polymerase activity and a 5' to 3' exonuclease activity.
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
  • Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
  • Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
  • Aplicaciones: Amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
  • Fuente: La enzima nativa se purifica de Thermus aquaticus YT1.
  • Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
ChIP-on-Chip, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RNAi, investigación de ARN no codificante epigenética, PCR de rutina
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μl
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 20 μl de ADN polimerasa Taq (5 U/μl)
• 1,25 ml de tampón de PCR 10X (sin magnesio)
• 1 ml de cloruro de magnesio (50 mM)
Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. Estable durante 6 meses si se almacena adecuadamente.
Formato Enzima independiente
GC-Rich PCR Performance Bajo
Método de PCR qPCR, PCR estándar
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 100 unidades
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN