Learn More
Invitrogen™ pTrcHis2 A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Ofrece una iniciación de traslación mejorada y una expresión de alto nivel en E. coli
Marca: Invitrogen™ V36520
Includes: Todos los vectores son superenrollados y se suministran liofilizados. Se suministran una punción E. colistab TOP10 y un control de expresión positivo.
Descripción
- Estos vectores presentan una transcripción regulada de alto nivel del promotor de trc
- Mejora de la eficacia de la traducción de genes eucarióticos en E. coli
- El operador de lacO y el gen represor de lacIq para la regulación transcripcional en cualquier cepa de E. coli
- Este vector en particular ofrece una etiqueta de polihistidina C-terminal (6xHis) para una rápida purificación con resina quelante de níquel y detección con un anticuerpo anti-HisG
- Epítopo C-terminal Xpress para la detección con el anticuerpo anti-Xpress
- Sitio de escisión de enteroquinasa para la eliminación de la etiqueta de fusión
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Inducible | |
Trc, lacO | |
Ninguno | |
Ampicilina (AMPR) | |
Tiorredoxina | |
20 μg |
IPTG | |
Vector de expresión bacteriana | |
Todos los vectores son superenrollados y se suministran liofilizados. Se suministran una punción E. colistab TOP10 y un control de expresión positivo. Almacene los vectores a -20 °C. Almacenar las punciones a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de este vector durante seis meses si se almacena adecuadamente. | |
Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) | |
Enzimas de restricción/MCS | |
pTrc |
pTrcHis2 A, B, C
Versión: 26 August 2009
Tamaño : 234 kB
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ pTrcHis2 A, B, & C Bacterial Expression Vectors > 20 μg
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu