Learn More
Invitrogen™ pTrcHis A, B, & C Bacterial Expression Vectors
Código de producto. 10286632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10286632 20μg 1 set
1 options
Código de producto. 10286632 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V36020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1258.00€
    993.82€ / 1 sets
    Ahorro 264.18€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Todos los vectores se suministran en suspensión. También se proporciona un stab de E. coli TOP10 y un control de la expresión positiva.
Ofrece una iniciación de traslación mejorada y una expresión de alto nivel en E. coli
  • Estos vectores presentan una transcripción regulada de alto nivel del promotor de trc
  • Mejora de la eficacia de la traducción de genes eucarióticos en E. coli
  • El operador de lacO y el gen represor de lacIq para la regulación transcripcional en cualquier cepa de E. coli
  • Este vector en particular ofrece etiqueta de polihistidina (6xHis) de N-terminal para una rápida purificación con resina quelante de níquel y detección con anticuerpos anti-HisG
  • Epítopo N-terminal Xpress para la fácil detección con el anticuerpo anti-Xpress
  • Sitio de escisión de enteroquinasa para la eliminación de la etiqueta de fusión
Expresión bacteriana, clonación, clonación Gateway, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Inducible
Agente inductor IPTG
Promotor Trc, lacO
Tipo de producto Vector de expresión bacteriana
Agente de selección (eucariótico) Ninguno
Contenido y almacenamiento Todos los vectores se suministran en suspensión. También se proporciona un stab de E. coli TOP10 y un control de la expresión positiva. Almacene los vectores a -20 °C. Almacenar las punciones a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de este vector durante seis meses si se almacena adecuadamente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Hendidura Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa)
Etiqueta de proteína Tiorredoxina
Método de clonación Enzimas de restricción/MCS
Cantidad 20μg
Vector pTrc