Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina C1 Dynabeads™ MyOne™
Referente excepcional para el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos y anticuerpos biotinilados u otros ligandos y dianas biotinilados
694.00€ - 2145.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Poliestireno magnético |
---|---|
Color | Brown |
Concentración | 10 mg/mL |
Contenido y almacenamiento | Dynabeads™ se suministra en PBS, pH 7,4 con Tween™-20 al 0,01 % y NaN3 al 0,09 %. Almacenar entre 2 y 8°C |
Descripción | Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads |
Includes: Dynabeads™ are supplied in PBS, pH 7.4 with 0.01% Tween™-20 and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10099482
|
Invitrogen™
65001 |
2 mL |
694.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10202333
|
Invitrogen™
65002 |
10 mL |
2145.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Estas microesferas uniformes y superparamagnéticas son de 1 μm de diámetro, con una monocapa (en lugar de una multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie. Esto hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Son hidrófilos, con carga negativa, y muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes y la reproducibilidad de los resultados. Las microesferas Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que es crucial un alto rendimiento. El producto posee altos estándares en cuanto a la reproducibilidad (dentro y entre lotes) y la capacidad de automatización, al tiempo que mejora la fiabilidad de los resultados.
- La muy elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones
- Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
- Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
- Idóneo para aplicaciones de ácidos nucleicos con exigencias extremas
- Unión inespecífica de nucleótidos y ácidos nucleicos muy baja
- Baja unión inespecífica de proteínas pequeñas y con carga negativa
- Su pequeño y uniforme tamaño ofrece una gran área de superficie por mg de microesferas y la consecuente gran capacidad para la molécula diana.
- Baja tasa de sedimentación con un alto contenido de hierro, lo que garantiza una rápida separación magnética
- Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
- Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación.
- La producción sigue un proceso validado conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para productos sanitarios
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, purificación de ADN o ARN de secuencia específica, purificación de ARN/ADN vírico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Poliestireno magnético | |
10 mg/mL | |
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads | |
Magnetic Beads | |
Cualquier tipo de muestra | |
Capture of Biotinylated Targets | |
Conjugado de estreptavidina | |
Microesferas de >2500 pmoles/mg | |
ISO9001 and ISO13485 | |
Ácido carboxílico, hidrófilo |
Brown | |
Dynabeads™ se suministra en PBS, pH 7,4 con Tween™-20 al 0,01 % y NaN3 al 0,09 %. Almacenar entre 2 y 8°C | |
Microesferas en suspensión | |
1 μm | |
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets | |
Compatible con alto rendimiento | |
Temperatura ambiente | |
For Research Use Only | |
Estreptavidina | |
CV < 5 % |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses a partir de la fecha de fabricación