Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina T1 Dynabeads™ MyOne™
Código de producto. 10202333
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjugado de estreptavidina, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Kit de aislamiento, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Cantidad:
10 mL
100 mL
10 ml
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
50 ml
cada uno
Código de producto. 10202333
Marca: Invitrogen™ 65002
Includes
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
La estreptavidina T1 Dynabeads MyOne es el referente en el aislamiento y la manipulación de ácidos nucleicos biotinilados, anticuerpos u otros ligandos y objetivos biotinilados.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Estas microesferas uniformes y superparamagnéticas son de 1 μm de diámetro, con una monocapa (en lugar de una multicapa) de estreptavidina recombinante unida covalentemente a la superficie. Esto hace que la gran mayoría de los sitios de unión de biotina estén disponibles estéricamente para la unión, no solo de biotina libre, sino también de ligandos y objetivos biotinilados. Son hidrófilos, con carga negativa, y muestran una rápida cinética de reacción en fase líquida. Su superficie definida y específica permite disfrutar de una captura, separación y posterior manipulación de gran eficacia. La monocapa de estreptavidina garantiza unas fugas insignificantes, mientras que la ausencia de exceso de estreptavidina adsorbida garantiza la uniformidad de los lotes y la reproducibilidad de los resultados. Las microesferas Dynabeads MyOne de 1 μm tienen una gran superficie, una alta capacidad, una eficaz atracción magnética y una lenta tasa de sedimentación durante la incubación. Diseñados a medida para su uso en protocolos automatizados en los que un alto rendimiento es crucial. El producto posee altos estándares en cuanto a la reproducibilidad (dentro y entre lotes) y la capacidad de automatización, al tiempo que mejora la fiabilidad de los resultados.
  • La muy elevada afinidad de unión de la interacción entre estreptavidina y biotina (Kd=10-15) se utiliza en un gran número de aplicaciones
  • Aislamiento rápido y directo de cualquier molécula biotinilada
  • Protocolos flexibles con cinética de reacción de fase líquida suave y eficaz.
  • Idóneo para aplicaciones de ácidos nucleicos con exigencias extremas
  • Unión inespecífica de nucleótidos y ácidos nucleicos muy baja
  • Baja unión inespecífica de proteínas pequeñas y con carga negativa
  • Su pequeño y uniforme tamaño ofrece una gran área de superficie por mg de microesferas y la consecuente gran capacidad para la molécula diana.
  • Baja tasa de sedimentación con un alto contenido de hierro, lo que garantiza una rápida separación magnética
  • Protocolos biomagnéticos que se adaptan fácilmente a las plataformas automatizadas
  • Alta reproducibilidad entre lotes que garantiza unos resultados uniformes en la aplicación.
  • La producción sigue un proceso validado conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para productos sanitarios
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, inmunoprecipitación, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, purificación de ADN o ARN específica de secuencia, purificación de ARN/ADN vírico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentración 10 mg/mL
Contenido y almacenamiento Dynabeads MyOne Streptavidin C1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.01% Tween-20 and 0.09% NaN3. Store at 2–8°C.
Formato Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diámetro (métrico) 1 μm (CV < 5%)
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Para utilizar con (aplicación) Immunoassays, immunoprecipitations, or viral DNA/RNA and mRNA isolations for downstream nucleic acid amplification workflows, requiring high sensitivity, capacity, or rapid target capture, under harsh conditions or minimal nuclease activity
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible
Línea de productos Dynabeads
Tipo de producto Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Ambient Temperature
Propiedad de unión ≥2800 pmol free biotin/mg beads
Estado normativo For Research Use Only
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Funcionalidad de superficie Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked