Learn More
Invitrogen™ Epoxi Dynabeads™ M-270
Gránulos superparamagnéticos de 2,8 μm que contienen grupos de epoxi de superficie
518.00€ - 1770.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) 2,8 μm
Volumen de elución mín 5 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Funcionalidad de superficie Epoxi
Ver más especificaciones
Includes: 60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10512625
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
14301
60 mg
518.00€
cada uno
10727313
Ver documentos
Invitrogen™
14302D
300 mg
1770.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Los gránulos de epoxi Dynabeads M-270 se unen de forma covalente a los grupos de aminoácidos primarios o de sulfhidrilos en proteínas y péptidos, por lo que constituyen la opción ideal para el acoplamiento de anticuerpos, péptidos, proteínas intactas y enzimas funcionales. Estos gránulos de pH neutro hidrófilos presentan una unión inespecífica extremadamente baja de proteínas y colorantes, lo que reduce la necesidad de agentes bloqueantes. Además, los gránulos de epoxi Dynabeads M-270 no contienen detergente Tween y, por lo tanto, son ideales para su uso en análisis de espectrometría de masas (MS). Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
  • Ideales para la inmunoprecipitación (IP) de proteínas y complejos de proteínas
  • La separación magnética suave y rápida y los tiempos de incubación cortos permiten la identificación de complejos lábiles y transitorios
  • El acoplamiento de anticuerpos covalente a los gránulos Dynabeads evita la coelución del anticuerpo con la proteína objetivo
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, aislamiento de orgánulos, visualización de fagos, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
2,8 μm
Temperatura ambiente
Epoxi
Gránulo de epoxi
Calidad para investigación
5 μl
Cualquier tipo de muestra
DYNAL™, Dynabeads™
Liofilizado
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses a partir de la fecha de fabricación
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Epoxi Dynabeads™ M-270