Learn More
Invitrogen™ Epoxi Dynabeads™ M-270
Código de producto. 10512625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 mg
300 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10512625 60 mg cada uno
10727313 300 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10512625 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14301
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.
Gránulos superparamagnéticos de 2,8 μm que contienen grupos de epoxi de superficie
Los gránulos de epoxi Dynabeads M-270 se unen de forma covalente a los grupos de aminoácidos primarios o de sulfhidrilos en proteínas y péptidos, por lo que constituyen la opción ideal para el acoplamiento de anticuerpos, péptidos, proteínas intactas y enzimas funcionales. Estos gránulos de pH neutro hidrófilos presentan una unión inespecífica extremadamente baja de proteínas y colorantes, lo que reduce la necesidad de agentes bloqueantes. Además, los gránulos de epoxi Dynabeads M-270 no contienen detergente Tween y, por lo tanto, son ideales para su uso en análisis de espectrometría de masas (MS). Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
  • Ideales para la inmunoprecipitación (IP) de proteínas y complejos de proteínas
  • La separación magnética suave y rápida y los tiempos de incubación cortos permiten la identificación de complejos lábiles y transitorios
  • El acoplamiento de anticuerpos covalente a los gránulos Dynabeads evita la coelución del anticuerpo con la proteína objetivo
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, aislamiento de orgánulos, visualización de fagos, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 60 mg de epoxi Dynabeads™ M-270, ∼6,7 × 107 granos/mg, suministrados como polvo liofilizado.
Almacenar a entre 2 °C y 8 °C.
Diámetro (métrico) 2,8 μm
Volumen de elución mín 5 μl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Funcionalidad de superficie Epoxi
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Cantidad 60 mg
Tipo Gránulo de epoxi
Formato Liofilizado
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación