Learn More
Invitrogen™ Conjunto de dNTP (100 mM)
Solución lista para su uso
Marca:  Invitrogen™ 10297018
231.00 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10083252
  • 385.00€ / paquete de 4
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descrizione
Descrizione
El conjunto de dNTP de 100 mM consta de cuatro desoxinucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), cada uno en una concentración de 100 mM. Los desoxinucleótidos son adecuados para el uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación, fill-in, traducción por corte (nick translation), síntesis de ADN complementario (cADN) y en las reacciones de adición de nucleótidos por la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT).
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Order Info
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contenido:
100 mM (de cada uno) de dATP, dCTP, dGTP y dTTP. Cada vial contiene 250 µl (25 µmol) de dNTP en agua purificada. Almacenar entre -30 °C y -10 °C.
Sin marcar
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
100 mM
Líquido
4 x 250 μl
Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Product Certifications
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3028964 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number10297018
Número de lote2454853 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10297018
Número de lote2480793 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10297018
Número de lote2556874 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10297018
Número de lote2525500 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number10297018
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Conjunto de dNTP (100 mM) > 4 x 250 μl
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.