Learn More
Invitrogen™ Conjunto de dNTP (100 mM)
Código de producto. p-4925106
Click to view available options
Cantidad:
4 x 250 μl
8 x 1,25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10656693
Marca: Invitrogen™ 10297117
Solución lista para su uso
El conjunto de dNTP de 100 mM consta de cuatro desoxinucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), cada uno en una concentración de 100 mM. Los desoxinucleótidos son adecuados para el uso en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación, fill-in, traducción por corte (nick translation), síntesis de ADN complementario (cADN) y en las reacciones de adición de nucleótidos por la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT).
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, PCR, PCR y PCR en tiempo real, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento Contenido:
100 mM (de cada uno) de dATP, dCTP, dGTP y dTTP. Cada dNTP se suministra en 2 viales de 1,25 ml que contienen dNTP 250 µmol en agua purificada. Almacenar entre -30 °C y -10 °C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Cantidad 8 x 1,25 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)