Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ C Camera Accessories
For use with Carl Zeiss Invetoskop Microscopes
Marca: Zeiss™ 000000-1108-963
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Adaptador de vídeo
- V25 C
- Disponible en diámetros de 12,7 a 25,4 mm (0,5 a 1,0 pulg.)
Especificaciones
Video Adapter V25 C (3CCD) | |
1/2 in. | |
0.5X |
Black | |
Cámara de vídeo con chip de 12,7 mm (0,5 pulg.) |