Learn More
Zeiss™ Accesorios para la cámara C Invertoskop™
Código de producto. p-316732
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de vídeo V25 C
Potencia de aumento:
1.0X
Diámetro (imperial):
1 in
Para utilizar con (equipo):
Cámara de vídeo con chip de 25,4 mm (1 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Potencia de aumento Diámetro (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
10706459 Adaptador de vídeo V25 C 1.0X 1 in Cámara de vídeo con chip de 25,4 mm (1 pulg.) cada uno
1 options
Código de producto. 10706459
Marca: Zeiss™ 4512660000000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso con microscopios Carl Zeiss Invertoskop
  • Adaptador de vídeo
  • V25 C
  • Disponible en diámetros de 12,7 a 25,4 mm (0,5 a 1,0 pulg.)
Especificaciones
Tipo Adaptador de vídeo V25 C
Color Negro
Diámetro (imperial) 1 in
Para utilizar con (equipo) Cámara de vídeo con chip de 25,4 mm (1 pulg.)
Potencia de aumento 1.0X