Learn More
Intelectin-1/Omentin Mouse anti-Human, Clone: ITLN1/4061, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
482.00€
Especificaciones
Antígeno | Intelectin-1/Omentin |
---|---|
Clon | ITLN1/4061 |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18619487
|
Novus Biologicals
NBP3-07677-100ug |
100 μg |
482.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Intelectin-1/Omentin Monoclonal specifically detects Intelectin-1/Omentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.Especificaciones
Intelectin-1/Omentin | |
0.2 mg/mL | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Endothelial lectin HL-1, FLJ20022, Galactofuranose-binding lectin, hIntL, HL-1, intelectin 1 (galactofuranose binding), intelectin-1, INTLHL1, ITLNITLN-1, LFRIntestinal lactoferrin receptor, omentin | |
Recombinant fragment (around aa16-141) of human Intelectin-1/Omentin protein (exact sequence is proprietary) | |
Primary | |
Store at 4°C. |
ITLN1/4061 | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
10 mM PBS with 0.05% BSA | |
55600 | |
IgG2b κ | |
Protein A or G purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Intelectin-1/Omentin Mouse anti-Human, Clone: ITLN1/4061, Novus Biologicals™