Learn More
Intelectin-1/Omentin Mouse anti-Human, Clone: ITLN1/4061, Novus Biologicals™
Código de producto. 18619487 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18619487 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18619487
Marca: Novus Biologicals NBP307677100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Intelectin-1/Omentin Monoclonal specifically detects Intelectin-1/Omentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Intelectin-1/Omentin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon ITLN1/4061
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Endothelial lectin HL-1, FLJ20022, Galactofuranose-binding lectin, hIntL, HL-1, intelectin 1 (galactofuranose binding), intelectin-1, INTLHL1, ITLNITLN-1, LFRIntestinal lactoferrin receptor, omentin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa16-141) of human Intelectin-1/Omentin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ