Learn More
Buerkle™ Tapas PS para cubetas para instrumentos
La tapa garantiza una buena visibilidad y al mismo tiempo un cierre seguro.
13.35€ - 21.85€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Tipo | Tapa de bandeja para instrumentos |
Forma | Rectangulares |
Esterilizables en autoclave | No |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10727964
|
Buerkle™
4230-2071 |
190 x 150 mm |
14.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10138611
|
Buerkle™
4230-2051 |
210 x 110 mm |
13.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10740603
|
Buerkle™
4230-2101 |
290 x 160 mm |
16.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10128611
|
Buerkle™
4230-2231 |
350 x 250 mm |
21.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La tapa garantiza una buena visibilidad y al mismo tiempo un cierre seguro.
Especificaciones
Transparente | |
Tapa de bandeja para instrumentos | |
No |
Poliestireno | |
Rectangulares |