Learn More
Buerkle™ Tapas PS para cubetas para instrumentos
La tapa garantiza una buena visibilidad y al mismo tiempo un cierre seguro.
Marca: Buerkle™ 4230-2101
14.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12950kg
Descripción
- La tapa ofrece una buena visión
- Cierre seguro
Especificaciones
1000 mL, 1800 mL | |
Transparente | |
Poliestireno | |
160 mm | |
Rectangulares |
290 x 160 mm | |
290 mm | |
Tapa de bandeja para instrumentos | |
Para bandeja de instrumentos de 1000/1800 ml | |
No |