Learn More
Buerkle™ Tapas PS para cubetas para instrumentos
La tapa garantiza una buena visibilidad y al mismo tiempo un cierre seguro.
Marca: Buerkle™ 4230-2051
9.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06200kg
Descripción
- La tapa ofrece una buena visión
- Cierre seguro
Especificaciones
500 ml | |
Transparente | |
Poliestireno | |
110 mm | |
Rectangulares |
210 x 110 mm | |
210 mm | |
Tapa de bandeja para instrumentos | |
Para bandeja de instrumental de 500 ml | |
No |