Learn More
Buerkle™ Tapas PS para cubetas para instrumentos
La tapa garantiza una buena visibilidad y al mismo tiempo un cierre seguro.
Marca: Buerkle™ 4230-2231
19.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18100kg
Descripción
- La tapa ofrece una buena visión
- Cierre seguro
Especificaciones
2300 mL, 5500 mL | |
Transparente | |
Poliestireno | |
250 mm | |
Rectangulares |
350 x 250 mm | |
350 mm | |
Tapa de bandeja para instrumentos | |
Para bandeja de instrumentos de 2300/5500 ml | |
No |