Learn More
Brady™ Etiquetas de rollo de polipropileno para inyección de tinta con núcleo de 50,8 mm
Este material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos.
132.00€ - 413.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | 2011/65/EU y 2015/863 |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17565136
|
Brady™
153638 |
25 mm | 12,7 mm |
132.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17555136
|
Brady™
153637 |
25 mm | 25 mm |
186.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17575136
|
Brady™
153640 |
76 mm | 25 mm |
413.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
- Ideal para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
- Diseñado para impresoras de inyección de tinta en rollo
- Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Polipropileno (B-7425J) | |
Etiquetas | |
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado a temperaturas bajas y en laboratorio, identificación general | |
-80 °C | |
0,13 mm |
2011/65/EU y 2015/863 | |
Blanco | |
Troquelado | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
Impresoras de inyección de tinta J2000 y J4000 | |
1000 |